2-Aminophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
104260050 104261000 104265000
ACRO104260050EA 31.9 EUR InStock
ACRO104260050 ACRO104261000 ACRO104265000
2-Aminophénol 99%
2-Aminophenol
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 164 °C (15mbar)
Point de fusion: 172…177 °C
Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Numéro MDL: MFCD00007690
Numéro CAS: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White to brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité