2-Aminophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13735.22EA 33.6 EUR InStock
A13735.22 A13735.36 ABCRAB113613.0100
2-Aminophénol 99%
2-Aminophénol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 173…177 °C
Densité: 1,328
Point d'éclair: >175 °C (347 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007690
Numéro CAS: 95-55-6
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,461
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité