Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminophénol

Fournisseur: Molekula

MOLEM43322233EA 0 EUR InStock
MOLEM43322233
2-Aminophénol
2-Aminophénol


Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >175 °C
Numéro MDL: MFCD00007690
Numéro CAS: 95-55-6
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité