4-Aminophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13581.30 A13581.0B A13581.0I A13581.18
A13581.30EA 38.8 EUR InStock
A13581.30 A13581.0B A13581.0I A13581.18
4-Aminophénol 98%
4-Aminophenol
Purity: 98% CAS No.: 123-30-8 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 195°(383°F) Physical Form: Powder Density: 1.29 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White, pale brown/purple Odour: Phenol-like Melting Point: 186-190° Boiling Point: 284° dec. Beilstein Reference: 385836 Merck Reference: 14,462 UN No.: 2512 MDL No.: MFCD00007869
Formule: H₂NC₆H₄OH
Point d'ébullition: 284 °C (dec.)
Point de fusion: 186…190 °C
Densité: 1.29
Point d'éclair: 195 °C (383 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007869
Numéro CAS: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité