4-Aminophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10212000EA 52.4 EUR InStock
EHERC10212000
4-Aminophénol
4-Aminophénol
Formule: H₂NC₆H₄OH
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼186 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00007869
Numéro CAS: 123-30-8
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/69/2300469.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité