Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminobenzènethiol

Fournisseur: Molekula

MOLE85307137-500GEA 0 EUR InStock
MOLE85307137-500G
2-Aminobenzènethiol
2-Aminobenzènethiol


Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00007702
Numéro CAS: 137-07-5
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité