3-Aminobenzènethiol
Fournisseur: Molekula
MOLEM18270207EA 0 EUR InStock
MOLEM18270207
3-Aminobenzènethiol
3-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (1 mmHg)
Densité: 1,1859 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007791
Numéro CAS: 22948-02-3
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité