4-Aminobenzènethiol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline
104680050 104680250
ACRO104680050EA 54.7 EUR InStock
ACRO104680050 ACRO104680250
4-Aminobenzènethiol 96%
4-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Point d'ébullition: 140…145 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 37…43 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007880
Numéro CAS: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
Titration Argentometric ≥95 %
Additional info oxidized (disulphide) compound is steadily formed in air
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité