Sulfanilamide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-Aminobenzènesulfonamide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
46874-250MGEA 48.3 EUR InStock
46874-250MG
Sulfanilamide, Supelco®
Sulfanilamide
Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172,21 g/mol
Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…167 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
Merck Index: 13,09010
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/78/26835878.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité