Acide sulfanilique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
150710010 150711000 150710025 150710100
ACRO150710010EA 93.2 EUR InStock
ACRO150710010 ACRO150711000 ACRO150710025 ACRO150710100
Acide sulfanilique 99%
Acide sulfanilique
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 365 °C
Densité: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to blue-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité