Acide sulfanilique ≥98%
Attention
Synonyms: Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
A15825.30 A15825.0B A15825.0I
A15825.30 A15825.0B A15825.0I
Acide sulfanilique ≥98%
Acide sulfanilique
Purity: 98+% CAS No.: 121-57-3 Molecular Formula: C6H7NO3S Formula Weight: 173.19 Physical Form: Cryst powder Density: 1.485 Appearance: White to pale brown Melting Point: ca 365° Beilstein Reference: 908765 Merck Reference: 14,8926 MDL No.: MFCD00007886
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticals
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173,19 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼365 °C
Densité: 1.485
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 14,8926
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité