Acide sulfanilique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.00684.0005EA 72.4 EUR InStock
1.00684.0005
Acide sulfanilique, Supelco®
Acide sulfanilique
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173,19 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 279 °C
Densité: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
Merck Index: 13,09012
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité