Acide sulfanilique
Fournisseur: Molekula
MOLE18836625-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE18836625-1KG
Acide sulfanilique
Acide sulfanilique
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173,19 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 279 °C
Densité: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
Merck Index: 12,09096
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité