Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Phénylènediamine pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: 1,2-Phénylènediamine

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.07243.0050EA 102 EUR InStock
1.07243.0050
o-Phénylènediamine pour analyses, Supelco®
o-Phénylènediamine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00007721
Numéro CAS: 95-54-5
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 54 g/l (20 °C)
Melting Point 99 - 102 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 257 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité