o-Phénylènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,2-Phénylènediamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14538.0005EA 30.3 EUR InStock
8.14538.9025 8.14538.0005 8.14538.9040 8.14538.9050 8.14538.1000 8.14538.0250 8.14538.9999
o-Phénylènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
o-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00007721
Numéro CAS: 95-54-5
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 54 g/l (20 °C)
Melting Point 99 - 102 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
Boiling Point 257 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité