o-Phénylènediamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,2-Phénylènediamine
MOLEM13737485EA 0 EUR InStock
MOLEM13737485
o-Phénylènediamine
o-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00007721
Numéro CAS: 95-54-5
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité