m-Phénylènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: MPD, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20991.0005 8.20991.0250 8.20991.1000
8.20991.0005EA 33.4 EUR InStock
8.20991.0005 8.20991.0250 8.20991.1000
m-Phénylènediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
m-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…64 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007799
Numéro CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 63 - 64 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 283 - 284 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (100 °C)
Flash Point 187 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité