4-Nitro-o-phénylenediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04693.22 L04693.36
L04693.22EA 79.4 EUR InStock
L04693.22 L04693.36
4-Nitro-o-phénylenediamine 97%
4-Nitro-o-phénylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 99-56-9 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 199-203° Beilstein Reference: 608106 Merck Reference: 14,6623 MDL No.: MFCD00007724
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 199…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007724
Numéro CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 14,6623
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité