2,4-Diaminoanisole, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
32831-100MGEA 67.1 EUR InStock
32831-100MG
2,4-Diaminoanisole, Supelco®
2,4-Diaminoanisole
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 67,2 °C
Numéro CAS: 615-05-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03018
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité