Diphénylamine 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
150740010 150740050 150740051 150741000
ACRO150740010EA 150 EUR InStock
ACRO150740010 ACRO150740050 ACRO150740051 ACRO150741000
Diphénylamine 99%, pur
Diphénylamine
Formule: (C₆H₅)₂NH
MW: 169,23 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003014
Numéro CAS: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité