Baryum diphénylaminesulfonate-4
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Baryum bis(4-anilinobenzènesulfonate)
MOLEM73443873EA 0 EUR InStock
MOLEM73443873
Baryum diphénylaminesulfonate-4
Baryum diphénylaminesulfonate-4
Formule: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633,89 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00007497
Numéro CAS: 6211-24-1
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/37/2297637.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité