Nitrobenzène
Fournisseur: Roth Carl
Danger
4394.1 4394.2
ROTH4394.1EA 67.5 EUR InStock
ROTH4394.1 ROTH4394.2
Nitrobenzène
Nitrobenzène
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 210.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.7 °C
Densité: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
ONU: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,06621
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité