1-Nitro-2-phénoxybenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18088.09EA 42.5 EUR InStock
A18088.09 A18088.18 A18088.30
1-Nitro-2-phénoxybenzène ≥99%
Oxyde de 2-nitrophényle et de phényle
Purity: 99%
CAS No.: 2216-12-8
Molecular Formula: C12H9NO3
Formula Weight: 215.21
Flash Point: 181°(358°F)
Refractive Index: 1.6 00
Boiling Point: 184°/8mm
Beilstein Reference: 2051914
MDL No.: MFCD00035744
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (8 mmHg)
Densité: 1,230
Point d'éclair: 181 °C (358 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035744
Numéro CAS: 2216-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité