4-Nitrothioanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
B20339.06 B20339.14
B20339.06EA 42.5 EUR InStock
B20339.06 B20339.14
4-Nitrothioanisole ≥98%
4-Nitrothioanisole
Purity: 98% CAS No.: 701-57-5 Molecular Formula: C7H7NO2S Formula Weight: 169.20 Melting Point: 66-72° Beilstein Reference: 1817928
Formule: C₇H₇NO₂S
MW: 169,2 g/mol
Point d'ébullition: 135…140 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 66…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010868
Numéro CAS: 701-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité