Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21522.14 B21522.22
B21522.14EA 40.8 EUR InStock
B21522.14 B21522.22
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 1694-92-4 Molecular Formula: C6H4ClNO4S Formula Weight: 221.62 Melting Point: 64-69° Beilstein Reference: 521155 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007430
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007430
Numéro CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité