Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42593.0025 8.42593.0100
8.42593.0025EA 67.8 EUR InStock
8.42593.0025 8.42593.0100
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Point de fusion: 69.5…69.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007430
Numéro CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 65 - 67 °C
Molar Mass 221.62 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité