Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17670.22EA 277 EUR InStock
A17670.22
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Point de fusion: 59…63 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00007435
Numéro CAS: 121-51-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité