Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 59.3 EUR InStock
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle 95%
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
MW: 221,62 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C (2hPa)
Point de fusion: 75…80 °C
Densité: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007445
Numéro CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité