Phénétole 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
221491000 221492500 221495000 221490025
ACRO221491000EA 21.9 EUR InStock
ACRO221491000 ACRO221492500 ACRO221495000 ACRO221490025
Phénétole 98+%
Phénétole
Formule: C₆H₅OC₂H₅
Point d'ébullition: 169…170 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009090
Numéro CAS: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité