Phénétole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15501.0F A15501.AE A15501.AP
A15501.0FEA 310 EUR InStock
A15501.0F A15501.AE A15501.AP
Phénétole ≥98%
Phénétole
Purity: 98+% CAS No.: 103-73-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.5070 Odour: Aromatic Melting Point: -30° Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 636270 Merck Reference: 14,7229 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00009090
Formule: C₆H₅OC₂H₅
Point d'ébullition: 169…170 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.967
Point d'éclair: 57 °C (134 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009090
Numéro CAS: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7229
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité