Phénoxy-2 éthanol 99.0-100.5% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: β-Hydroxyphénétole
26244.550EA 0 EUR InStock
26244.550 26244.290 26244.460
Phénoxy-2 éthanol 99.0-100.5% Ph. Eur.
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
Merck Index: 12,07410
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/89/2297789.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance C'less slightly visc.liq.
Identification (IR) Passes test
Relative density 1.105 - 1.11
Unspecified impurities (for each) Max. 0.10 %
Impuretés non spécifiées (pour chaque) Max. 0,10 %
Total des impuretés Max. 0,3 %
Seuil de déclaration Max. 0,05 %
Solvants résiduels Conforme
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 1 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité