Phénoxy-2 éthanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: β-Hydroxyphénétole
PROOMM0952.00EA 1980 EUR InStock
PROOMM0952.00
Phénoxy-2 éthanol
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
Merck Index: 12,07410
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/89/2297789.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité