2-Méthoxythiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxybenzenethiol, o-Methoxythiophenol, 2-Mercaptoanisol, 2-Methoxyphenyl mercaptan, 2-Methoxybenzene-1-thiol, 1-Methoxy-2-mercaptobenzene
L09689.06 L09689.14
L09689.06EA 49.8 EUR InStock
L09689.06 L09689.14
2-Méthoxythiophénol ≥97%
2-Méthoxythiophénol
Purity: 97% CAS No.: 7217-59-6 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5918 Odour: Unpleasant Boiling Point: 225-228° Beilstein Reference: 2042178 MDL No.: MFCD00004834
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 225…228 °C
Densité: 1.152
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004834
Numéro CAS: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité