3-Méthoxythiophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxybenzenethiol, 1-Methoxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptoanisol, 3-Methoxybenzene-1-thiol, 3-Methoxyphenyl mercaptan, m-Methoxythiophenol
A10648.03 A10648.06 A10648.14
A10648.03EA 28.5 EUR InStock
A10648.03 A10648.06 A10648.14
3-Méthoxythiophénol ≥98%
3-Méthoxythiophénol
Purity: 98% CAS No.: 15570-12-4 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5865 Odour: Unpleasant Boiling Point: 225-227° Beilstein Reference: 2041496 MDL No.: MFCD00004841
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 225…227 °C
Densité: 1.136
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004841
Numéro CAS: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité