4-Méthoxythiophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
149150050 149150250
ACRO149150050EA 79.9 EUR InStock
ACRO149150050 ACRO149150250
4-Méthoxythiophénol 98%
4-Méthoxythiophénol
Formule: C₇H₈OS
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00004849
Numéro CAS: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
TLC ≥95 %
Appearance of solution (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité