4-Méthoxythiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16009.06 A16009.14 A16009.22
A16009.06EA 58.2 EUR InStock
A16009.06 A16009.14 A16009.22
4-Méthoxythiophénol ≥97%
4-Méthoxythiophénol
Purity: 97% CAS No.: 696-63-9 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5831 Odour: Unpleasant Boiling Point: 100-103°/13mm Beilstein Reference: 1446910 MDL No.: MFCD00004849
Formule: C₇H₈OS
Point d'ébullition: 100…103 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1.140
Point d'éclair: 96 °C (204 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004849
Numéro CAS: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité