1,4-Diméthoxybenzène
Fournisseur: Molekula
MOLE12664681-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE12664681-1KG
1,4-Diméthoxybenzène
1,4-Diméthoxybenzène
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 212,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00008401
Numéro CAS: 150-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité