2,3-Diméthoxyphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
44060.04EA 70.5 EUR InStock
44060.04
2,3-Diméthoxyphénol ≥98%
2,3-Diméthoxyphénol
Purity: 98%
CAS No.: 5150-42-5
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 108°(226°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.182
Refractive Index: 1.540
Boiling Point: 233-234°
MDL No.: MFCD00008366
Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 233…234 °C
Densité: 1,182
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008366
Numéro CAS: 5150-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité