3,4-Diméthoxythiophénol
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzene-1-thiol, 3,4-Dimethoxybenzenethiol, 4-Mercaptoveratrole, 3,4-Dimethoxyphenyl mercaptan, 1,2-Dimethoxy-4-mercaptobenzene
003876-5G 003876-25G
FLUO003876-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003876-5G FLUO003876-25G
3,4-Diméthoxythiophénol
3,4-Diméthoxythiophénol
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C (0.4 mmHg)
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00052823
Numéro CAS: 700-96-9
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité