Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO354390250EA 1060 EUR InStock
ACRO354390250 ACRO354390050 ACRO354390010
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₈H₉ClO₄S
MW: 236,68 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051769
Numéro CAS: 23095-31-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité