Anhydride phtalique ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
423320020 423325000 423320050
ACRO423320020EA 138 EUR InStock
ACRO423320020 ACRO423325000 ACRO423320050
Anhydride phtalique ACS
Anhydride phtalique
Formule: C₈H₄O₃
Point d'ébullition: 284 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005918
Numéro CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
ONU: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration by coupling 99.0 to 100.2 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité