Anhydride phtalique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16183000EA 78.2 EUR InStock
EHERC16183000
Anhydride phtalique
Anhydride phtalique
Formule: C₈H₄O₃
MW: 148,12 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131 °C
Densité: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 151 °C
Numéro MDL: MFCD00005918
Numéro CAS: 85-44-9
ONU: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07528
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité