Anhydride benzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14269.0B A14269.18 A14269.30
A14269.0BEA 257 EUR InStock
A14269.0B A14269.18 A14269.30
Anhydride benzoïque ≥98%
Anhydride benzoïque
Purity: 98% CAS No.: 93-97-0 Molecular Formula: C14H10O3 Formula Weight: 226.23 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Density: 1.199 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless Melting Point: 40-44° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 516726 Merck Reference: 14,1092 MDL No.: MFCD00003073
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1.199
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003073
Numéro CAS: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 14,1092
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité