Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxythiophénol 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxybenzènethiolo-Hydroxythiophénol2-Mercaptophénol

L12519.06EA 232 EUR InStock
L12519.06
2-Hydroxythiophénol 97%
2-Hydroxythiophénol


Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 19 °C
Densité: 1,220
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040447
Numéro CAS: 1121-24-0
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité