4-Hydroxythiophénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
370630050 370630250
ACRO370630050EA 74 EUR InStock
ACRO370630050 ACRO370630250
4-Hydroxythiophénol 99%
4-Hydroxythiophénol
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 33…35 °C
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00004850
Numéro CAS: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
ONU: 2923
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité