4-Hydroxythiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
L04429.06 L04429.14
L04429.06EA 77.2 EUR InStock
L04429.06 L04429.14
4-Hydroxythiophénol ≥97%
4-Hydroxythiophénol
Purity: 97% CAS No.: 637-89-8 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2039306 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004850
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: 33…37 °C
Densité: 1.255
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004850
Numéro CAS: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité