Pyrocatéchol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 1,2-DihydroxybenzèneCatéchol
EHERC11060000EA 70.7 EUR InStock
EHERC11060000
Pyrocatéchol
Pyrocatéchol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C
Densité: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C
Numéro MDL: MFCD00002188
Numéro CAS: 120-80-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité