Résorcinol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
A13080.0B A13080.0I A13080.18 A13080.30
A13080.0BEA 164 EUR InStock
A13080.0B A13080.0I A13080.18 A13080.30
Résorcinol ≥99%
Résorcinol
Purity: 99% CAS No.: 108-46-3 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 171°(339°F) Odour: Phenol-like pH: 4-6 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 280-281° Beilstein Reference: 906905 Merck Reference: 14,8155 UN No.: 2876 MDL No.: MFCD00002269
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 280…281 °C
Point de fusion: 109…112 °C
Densité: 1.272
Point d'éclair: 171 °C (339 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002269
Numéro CAS: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
ONU: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité