Résorcinol
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Dihydroxy-1,3 benzène1,3-Benzènediol
ROTH5727.2EA 89.9 EUR InStock
ROTH5727.2 ROTH5727.1
Résorcinol
Résorcinol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…111 °C
Densité: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002269
Numéro CAS: 108-46-3
ONU: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/84/2299384.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité