Hydroquinone, Fotopur®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzène
1.04610.9026EA 0 EUR InStock
1.04610.9026
Hydroquinone, Fotopur®
Hydroquinone
Formule: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00002339
Numéro CAS: 123-31-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité